missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, TRITC

Código de producto. 11585903
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11585903 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11585903 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA128565

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mouse IgG (H+L)
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunomicroscopy, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado TRITC
Formulación PBS with 1% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse IgG whole molecule.
Método de purificación IgG fraction
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.