Learn More
Invitrogen™ Rabbit anti-Mouse IgG F(ab')2 Secondary Antibody, FITC
Descripción
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product # 31559 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, IP and FACS applications. Product # 31559 reacts with the light chains of mouse IgG and with those common to most mouse immunoglobulins, but does not react with the Fc portion of mouse IgG. This antibody does not react against non-immunoglobulin serum proteins. However, this antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product protected from light at 4°C until opened. To extend the shelf-life of this product, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of approximately 50% glycerol and store at -20°C. Fluorescein Amax= 492 nm; Emax= 520 nm. Fluorophore/Protein: 8.9 μg/mL ~ 3 moles FITC per mole IgG (lot-dependent). Reconstitute with 1.1 mL of distilled water (1.5 mg/mL after restoration). Country of Origin: USA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mouse IgG F(ab')2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.5 mg/mL |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS with 15mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.6 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Método de purificación | Antigen affinity chromatography |
| Cantidad | 1.5 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Rabbit anti-Mouse IgG F(ab')2 Secondary Antibody, FITC
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium azide