missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTL7A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | METTL7A |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of METTL7A. |
| Dilución | Western Blot (2-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | In PBS (0.02% sodium azide) |
| génica | METTL7A |
| Alias de gen | AAM-B/DKFZp586A0522 |
| Símbolos de los genes | METTL7A |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?