missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MEF2C (phospho S387), Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of MEF2C.
Marca: Abnova PAB0524.400uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| MEF2C | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of MEF2C. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| MEF2C | |
| Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding S387 of human MEF2C. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Dot Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Dot Blot (1:100-500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| MEF2C | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 4208 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido