missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCHR2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MCHR2.

Marca:  Abnova PAB24987.100uL

Código de producto. 16085217

  • 503.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

MCHR2
Polyclonal
Unconjugated
Western Blot (1:500-1:1000) Immunofluorescence (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
MCHR2
MCHR2
A synthetic peptide corresponding to MCHR2.
100 μL
Primary
MCHR2 polyclonal antibody detects endogenous levels of MCHR2 protein.
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Immunofluorescence, Western Blot
1 mg/mL
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MCHR2.
In PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide)
GPR145/MCH2/MCH2R/SLT
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
84539
Human
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

For Research Use Only