missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MARCKS (phospho S152/S156), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16091798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16091798 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16091798

Marca: Abnova PAB9642.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Marcks.

Especificaciones

Antígeno MARCKS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Marcks.
Dilución Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10mM HEPES, 150mM NaCl, pH 7.5 (50% glycerol, 10% BSA)
génica Marcks
Alias de gen KINC/Macs
Símbolos de los genes Marcks
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S152/S156 of rat Marcks.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25603
Especies diana Bovine, Chicken, Frog, Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.