missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MARCH5, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16102490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16102490 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16102490

Marca: Abnova PAB17706.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MARCH5.

MARCH5 is a ubiquitin ligase of the mitochondrial outer membrane that plays a role in the control of mitochondrial morphology by regulating mitofusin-2 (MFN2; MIM 608507) and DRP1 (DNM1L; MIM 603850) (Nakamura et al., 2006 [PubMed 16936636]).[supplied by OMIM

Especificaciones

Antígeno MARCH5.
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MARCH5.
Dilución Immunofluorescence (1:500-1:1000) ELISA (1:40000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
génica MARCH5
Alias de gen FLJ20445/MARCH-V/MITOL/RNF153
Símbolos de los genes MARCH5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to internal of human MARCH5.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54708
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of total MARCH5 protein.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.