missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MARC2. Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant MARC2.
Marca: Abnova PAB20792.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: FQVAYPDYCPLLIMTDASLVDLNTRMEKKMKMENFRPNIVVTGCDAFEEDTWDELLIGSVEVKKVMACPRCILTTVDPDTGVIDRKQPLDTLKSYRLEspecificaciones
| MARC2. | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant MARC2. | |
| In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| MOSC2/RP11-270A6.1 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 54996 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
| Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:500-1:1000) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| MARC2 | |
| MARC2 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human MARC2. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido