missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KTI3 (soybean), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against native KTI3 (soybean).
Marca: Abnova PAB28065.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| KTI3 (soybean) | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against native KTI3 (soybean). | |
| In 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide) | |
| KTi | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Plant | |
| Liquid |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| ELISA (1:5000 - 1:20000) Immunoprecipitation (1:100) Western Blot (1:500-1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| KTi3 | |
| KTi3 | |
| Native purified soybean KTI3 . | |
| RUO | |
| 547831 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot after reconstitution to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido