missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keyhole Limpet Hemocyanin, KLH, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16028976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16028976 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16028976 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB0898.200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against Keyhole Limpet Hemocyanin, KLH.

Especificaciones

Antígeno Keyhole Limpet Hemocyanin, KLH
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against Keyhole Limpet Hemocyanin, KLH.
Dilución Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.2% gelatin, 0.09% sodium azide)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Keyhole Limpet Hemocyanin, KLH.
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.