missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KDR Rabbit anti-Human, HRP, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16011357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16011357 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16011357

Marca: Abnova PAB14943.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Kdr.

Especificaciones

Antígeno KDR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Kdr.
Dilución Western Blot (1:250-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS
génica Kdr
Alias de gen 6130401C07/Flk-1/Flk1/Krd-1/Ly73/VEGFR-2/VEGFR2
Símbolos de los genes Kdr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 1300-1367 of mouse Kdr.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16542
Especificidad de la prueba This antibody reacts with the human protein. Other species have not yet been tested. The immunogen used for this antibody production has 100% homology with mouse, rat and human proteins. This is specific to VEGR-2. This antibody is useful for Western blot analysis, where a doublet is seen at ∼150 KDa. Optimal working dilutions should be determined by the investigator.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.