Learn More
Helicobacter pylori Polysaccharide Deacetylase Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16122250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16122250 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16122250
Marca: Abnova PAB16093.100ug
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Helicobacter pylori Polysaccharide Deacetylase.
Especificaciones
Antígeno Helicobacter pylori Polysaccharide Deacetylase
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Helicobacter pylori Polysaccharide Deacetylase.
Dilución ELISA (1:2000-1:5000) Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to C-terminus of Helicobacter pylori Polysaccharide Deacetylase.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana H. pylori
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only