missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Horse IgG whole molecule, Biotin, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™

Código de producto. 16252970
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16252970 2 mg 2 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16252970

Marca: Abnova PAB10664.2mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Antígeno Rabbit anti-Horse IgG whole molecule
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Descripción Rabbit anti-horse IgG recognizes horse IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Biotin.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación Lyophilized from 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Horse IgG whole molecule
Método de purificación This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Cantidad 2 mg
Primario o secundario Secondary
Especies diana Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 1 mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.