Learn More
GSK3A (phospho S21), Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of GSK3A.
Marca:  Abnova PAB12623.100ug
Código de producto. 16019996
  • 406.00€ / 100 microgramos
Descripción
Glycogen synthase kinase 3-alpha (GSK3A; EC {2.7.1.37}) is a multifunctional protein serine kinase, homologous to Drosophila 'shaggy' (zeste-white3) and implicated in the control of several regulatory proteins including glycogen synthase (see GYS1, {138570}) and transcription factors (e.g., JUN, {165160}). It also plays a role in the WNT ({164820}) and PI3K (see PIK3CG, {601232}) signaling pathways (see review by {1:Ali et al. (2001)}).[supplied by OMIM
Sequence: RTSSFA
Spécification
Spécification
GSK3A
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of GSK3A.
In TBS, pH 7.2 (BSA, 10% Proclin300)
DKFZp686D0638
Rabbit
100 μg
Primary
This antibody recognizes GSK3A (pS21) with a phosphorylated site at Serine 9. It does not cross-react with non-phosphospecific peptide.
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C or lower.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Western Blot (0.1-1 ug/mL) ELISA (0.01-0.1 ug/mL) Immunoprecipitation (2-5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
GSK3A
GSK3A
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S21 of human GSK3A.
RUO
2931
Human, Mouse, Rat
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only