missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPRASP1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16172510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16172510 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16172510

Marca: Abnova PAB17734.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPRASP1.

Especificaciones

Antígeno GPRASP1
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPRASP1.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:100) Immunofluorescence (1:500-1:1000) ELISA (1:20000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
génica GPRASP1
N.º de referencia del gen Q5JY77
Alias de gen GASP/GASP1/KIAA0443
Símbolos de los genes GPRASP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to internal of human GPRASP1.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9737
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of total GPRASP1 protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.