missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR44 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16076497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16076497 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16076497

Marca: Abnova PAB26316.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR44.

G protein-coupled receptors (GPCRs), such as GPR44, are integral membrane proteins containing 7 putative transmembrane domains (TMs). These proteins mediate signals to the interior of the cell via activation of heterotrimeric G proteins that in turn activate various effector proteins, ultimately resulting in a physiologic response.[supplied by OMIM

Especificaciones

Antígeno GPR44
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR44.
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (3-6 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
génica GPR44
N.º de referencia del gen Q9Y5Y4
Alias de gen CD294/CRTH2/DP2
Símbolos de los genes GPR44
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to 33 amino acids at N-terminal extracellular domain of human GPR44.
Método de purificación Immunoaffinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11251
Especificidad de la prueba BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.