missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR108 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16066547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16066547 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16066547

Marca: Abnova PAB26367.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR108.

Especificaciones

Antígeno GPR108
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR108.
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (20 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
génica GPR108
N.º de referencia del gen Q9NPR9
Alias de gen LUSTR2/MGC14393
Símbolos de los genes GPR108
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to 18 amino acids at 1st cytoplasmic domain of human GPR108.
Método de purificación Immunoaffinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56927
Especificidad de la prueba BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.