missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferritin Rabbit anti-Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16163040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μg
Tamaño de la unidad:
150 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16163040 150 μg 150 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16163040

Marca: Abnova PAB19866.150ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against native Ferritin.

Especificaciones

Antígeno Ferritin
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against native Ferritin.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.5 (0.02% sodium azide, 50% glycerol (v/v))
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Native purified ferritin from rat liver.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 150 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.