missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCGR2B Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16293620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16293620 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16293620

Marca: Abnova PAB16194.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant FCGR2B.

Especificaciones

Antígeno FCGR2B
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant FCGR2B.
Dilución ELISA (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación Lyophilized from PBS.
génica FCGR2B
Alias de gen CD32/CD32B/FCG2/FCGR2/IGFR2
Símbolos de los genes FCGR2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to extracellular region of human FCGR2B.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.