missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAXC, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant FAXC.

Marca:  Abnova PAB23398.100uL

Código de producto. 16165930

  • 619.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Sequence: HFYWTLAYCQWVDNLNETRKMLSLSGGGPFSNLLRWVVCHITKGIVKREMHGHGIGRFSEEEIYMLMEKDMRSLAGLLG
Especificaciones

Especificaciones

FAXC
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant FAXC.
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Q5TGI0
FAXC
Recombinant protein corresponding to amino acids of human FAXC.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:200-1:500) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
FAXC
C6orf168/dJ273F20
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
84553
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

For Research Use Only