missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FASLG Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16067247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16067247 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16067247

Marca: Abnova PAB27065.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of FASLG.

The protein encoded by this gene is the ligand for FAS. Both are transmembrane proteins. Interaction of FAS with this ligand is critical in triggering apoptosis of some types of cells such as lymphocytes. Defects in this gene may be related to some cases of systemic lupus erythematosus (SLE). [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno FASLG
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of FASLG.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) Immunofluorescence (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (0.09% sodium azide)
génica FASLG
N.º de referencia del gen P48023
Alias de gen APT1LG1/CD178/CD95L/FASL/TNFSF6
Símbolos de los genes FASLG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to human FASLG.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 356
Especificidad de la prueba FASLG polyclonal antibody detects endogenous levels of FASLG protein.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.