missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPYSL2 (phospho T509), Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16274230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16274230 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16274230

Marca: Abnova PAB29239.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human DPYSL2.

Especificaciones

Antígeno DPYSL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human DPYSL2.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:100) Western Blot (1:500-1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (without mg2+ and Ca2+), (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
génica DPYSL2
N.º de referencia del gen Q16555
Alias de gen CRMP2/DHPRP2/DRP-2/DRP2
Símbolos de los genes DPYSL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding T509 of human DPYSL2.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1808
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of DPYSL2 only when phosphorylated at threonine 509.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.