missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DDA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DDA1.
Marca: Abnova PAB25724.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| DDA1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1 ug/mL) Immunohistochemistry (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| DDA1 | |
| C19orf58/MGC2594/PCIA1 | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purification | |
| RUO | |
| 79016 | |
| Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DDA1. | |
| In PBS (0.02% sodium azide) | |
| NP_003253 | |
| DDA1 | |
| A synthetic peptide corresponding to 18 amino acids at C-terminus of human DDA1. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido