Learn More
CYP2C8/CYP2C9/CYP2C18/CYP2C19, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16015137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16015137 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16015137
Marca: Abnova PAB24906.100uL
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CYP2C8/CYP2C9/CYP2C18/CYP2C19.
Especificaciones
Antígeno CYP2C8/CYP2C9/CYP2C18/CYP2C19
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CYP2C8/CYP2C9/CYP2C18/CYP2C19.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) Immunofluorescence (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide)
Alias de gen CPC8/MP-12/MP-20
Símbolos de los genes CYP2C8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to CYP2C8/CYP2C9/CYP2C18/CYP2C19.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1558/1559/1562/1557
Especificidad de la prueba CYP2C8/CYP2C9/CYP2C18/CYP2C19 polyclonal antibody detects endogenous levels of CYP2C8/CYP2C9/CYP2C18/CYP2C19 protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only