Learn More
CXCR4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CXCR4.
Marca:  Abnova PAB12323.100ug
Código de producto. 16273280
  • 503.00€ / 100 microgramos
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a CXC chemokine receptor specific for stromal cell-derived factor-1. The protein has 7 transmembrane regions and is located on the cell surface. It acts with the CD4 protein to support HIV entry into cells and is also highly expressed in breast cancer cells. Mutations in this gene have been associated with WHIM (warts, hypogammaglobulinemia, infections, and myelokathexis) syndrome. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq
Spezifikation
Spezifikation
CXCR4
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CXCR4.
Lyophilized from 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4 (5mg BSA, 0.05mg sodium azide, 0.05mg Thimerosal)
CD184/D2S201E/FB22/HM89/HSY3RR/LAP3/LCR1/LESTR/NPY3R/NPYR/NPYRL/NPYY3R/WHIM
Rabbit
Affinity purification
RUO
7852
Human, Mouse, Rat
Lyophilized
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Unconjugated
Western Blot (1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
CXCR4
CXCR4
A synthetic peptide corresponding to amino acids at N-terminus of human CXCR4.
100 μg
Primary
Different to the related rat sequence by two amino acids.
Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with 200μL of deionized water and concentration will be 500μ/mL store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only