missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CSAG2 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CSAG2.
Marca: Abnova PAB9742.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CSAG2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CSAG2. | |
| In PBS (0.08% sodium azide) | |
| CSAG3B/MGC149851/MGC149852/TRAG3 | |
| Rabbit | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| CSAG2 | |
| CSAG2 | |
| A synthetic peptide corresponding to human CSAG2. | |
| RUO | |
| 728461 | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido