missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNBD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant CNBD1.
Marca: Abnova PAB28266.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: AEMYLPSYDSMLSKWSTFGTLEVMPQNESETQMFSVVTEDDCEILKIPAKGYAKIKEEKIKLENMQKLKLIRMCPYYEEWPTLSIYELIALLKWEspecificaciones
| CNBD1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant CNBD1. | |
| In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| FLJ35802 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 168975 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| CNBD1 | |
| CNBD1 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of recombinant CNBD1. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido