missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Chicken IgG F(ab')2 fragment, HRP, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rabbit anti-Chicken IgG F(ab')2 fragment |
| Aplicaciones | Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Descripción | Rabbit anti-chicken IgG recognizes chicken IgG F(ab')2 fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Peroxidase. |
| Dilución | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | Lyophilized from 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% gentamicin sulfate) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Chicken IgG F(ab')2 fragment |
| Método de purificación | This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?