missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDKN1B (phospho T198), Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16009297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16009297 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16009297

Marca: Abnova PAB4921.400uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of CDKN1B.

This gene encodes a cyclin-dependent kinase inhibitor, which shares a limited similarity with CDK inhibitor CDKN1A/p21. The encoded protein binds to and prevents the activation of cyclin E-CDK2 or cyclin D-CDK4 complexes, and thus controls the cell cycle progression at G1. The degradation of this protein, which is triggered by its CDK dependent phosphorylation and subsequent ubiquitination by SCF complexes, is required for the cellular transition from quiescence to the proliferative state. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno CDKN1B
Aplicaciones Dot Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of CDKN1B.
Dilución ELISA (1:1000) Dot Blot (1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
génica CDKN1B
N.º de referencia del gen NP_004055;P46527
Alias de gen CDKN4/KIP1/MEN1B/MEN4/P27KIP1
Símbolos de los genes CDKN1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding T198 of human CDKN1B.
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1027
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.