missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calr Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against full-length recombinant Calr.
Marca: Abnova PAB12148.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Calr | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against full length recombinant Calr. | |
| In antiserum (0.09% sodium azide) | |
| P14211 | |
| Calr | |
| Recombinant protein corresponding to full length mouse Calr. | |
| RUO | |
| 12317 | |
| Human, Mouse | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:2000-10:000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Calr | |
| CRT/Calregulin | |
| Rabbit | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| This antibody is specific to calreticulin. | |
| Store at 4°C for short term. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido