missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C2orf3, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16142510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16142510 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16142510

Marca: Abnova PAB17731.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C2orf3.

The first mRNA transcript isolated for this gene was part of an artificial chimera derived from two distinct gene transcripts and a primer used in the cloning process (see Genbank accession M29204). A positively charged amino terminus present only in the chimera was determined to bind GC-rich DNA, thus mistakenly thought to identify a transcription factor gene. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno C2orf3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C2orf3.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:20000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
génica C2orf3
N.º de referencia del gen P16383
Alias de gen DNABF/GCF/TCF9
Símbolos de los genes C2orf3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to internal of human C2orf3.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6936
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of total C2orf3 protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.