missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf107, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16174650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16174650 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16174650 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB21818.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C1orf107.

Sequence: LLPLDSHGVDFSRVRMWSLNNWSKYYRQTLLFGALQDAQINSVFNKYCVNMQGQVAVRNVPMTGSISHVLVQLPHVFQRMEAENLASVIDARFNFFVNKILPQYRDAVM

Especificaciones

Antígeno C1orf107
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C1orf107.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
génica C1orf107
N.º de referencia del gen Q68CQ4
Alias de gen DEF/DJ434O14.5/DKFZp686E19106/FLJ12704/FLJ41680/MGC29875
Símbolos de los genes C1orf107
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids of human C1orf107.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27042
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.