missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRSK2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of BRSK2.
Marca: Abnova PAB12988.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| BRSK2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of BRSK2. | |
| In PBS (0.02% sodium azide) | |
| Q8IWQ3 | |
| BRSK2 | |
| A synthetic peptide corresponding to C-terminus 23 amino acids of human BRSK2. | |
| RUO | |
| 9024 | |
| Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| BRSK2 | |
| C11orf7/FLJ41362/PEN11B/SAD1/STK29 | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido