missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16000357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16000357 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16000357

Marca: Abnova PAB13017.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ATG10.

Autophagy is a process for the bulk degradation of cytosolic compartments by lysosomes. ATG10 is an E2-like enzyme involved in 2 ubiquitin-like modifications essential for autophagosome formation: ATG12 (MIM 609608)-ATG5 (MIM 604261) conjugation and modification of a soluble form of MAP-LC3 (MAP1LC3A; MIM 601242), a homolog of yeast Apg8, to a membrane-bound form (Nemoto et al., 2003 [PubMed 12890687]).[supplied by OMIM

Especificaciones

Antígeno ATG10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ATG10.
Dilución Western Blot (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.02% sodium azide)
génica ATG10
N.º de referencia del gen EAW95884
Alias de gen APG10/APG10L/DKFZp586I0418/FLJ13954/pp12616
Símbolos de los genes ATG10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to C-terminus 15 amino acids of human ATG10.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83734
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.