missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANO3, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ANO3.
Marca: Abnova PAB23833.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: DKRNTFEKNLRAEGLMLEKEPAIASPDIMFIKIHIPWDTLCKYAERLNIRMPFRKKCYYTDGRSKSMGRMQTYFRRIKNWMAQNPMEspecificaciones
| ANO3 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ANO3. | |
| In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| Q9BYT9 | |
| ANO3 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human ANO3. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:200-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| ANO3 | |
| C11orf25/GENX-3947/TMEM16C | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 63982 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido