missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABHD8 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16142370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16142370 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16142370

Marca: Abnova PAB17589.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ABHD8.

This gene is upstream of, and in a head-to-head orientation with the gene for the mitochondrial ribosomal protein L34. The predicted protein contains alpha/beta hydrolase fold and secretory lipase domains. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno ABHD8
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ABHD8.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:40000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
génica ABHD8
N.º de referencia del gen Q96I13
Alias de gen FLJ11743/MGC14280/MGC2512
Símbolos de los genes ABHD8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to internal of human ABHD8.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79575
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of total ABHD8 protein.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.