Learn More
RAB6B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno RAB6B
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16806673
Ver documentos
Proteintech
10340-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16896663
Ver documentos
Proteintech
10340-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The RAB6B prodtein seems to have a role in retrograde membrane traffic at the level of the Golgi complex. It may also function in retrograde transport in neuronal cells.
Especificaciones
Especificaciones
RAB6B
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P61294, Q9NRW1
270192, 363123, 51560
RAB6B Fusion Protein Ag0322
Primary
-20°C
RAB6B
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RAB6B, Ras related protein Rab 6B
Rab6b
IgG
Antigen Affinity Chromatography