Learn More
RAB35 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16898323 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16898323 150 μL 150 microlitros
16808333 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16898323
Marca: Proteintech 113292AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
RAB35 possesses GTPase activity.
Especificaciones
Antígeno RAB35
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RAB35
N.º de referencia del gen Q15286, Q5U316, Q6PHN9
Alias de gen GTP binding protein RAY, H ray, RAB1C, RAB35, Ras related protein Rab 1C, Ras related protein Rab 35, RAY
Símbolos de los genes Rab35
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RAB35 Fusion Protein Ag1872
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11021, 288700, 77407
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG