missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAB29 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16673155 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16673155 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16673155

Marca: Invitrogen™ PA5106720

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total RAB7L1.

Rab GTPase key regulator in vesicle trafficking. Essential for maintaining the integrity of the endosome-trans-Golgi network structure. Together with LRRK2, plays a role in the retrograde trafficking pathway for recycling proteins, such as mannose 6 phosphate receptor (M6PR), between lysosomes and the Golgi apparatus in a retromer-dependent manner. Regulates neuronal process morphology in the intact central nervous system (CNS). May play a role in the formation of typhoid toxin transport intermediates during Salmonella enterica serovar Typhi (S.Typhi) epithelial cell infection. {ECO:0000269; PubMed:22042847, ECO:0000269; PubMed:24788816}.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAB29
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RAB29
N.º de referencia del gen O14966, Q63481, Q91YQ1
Alias de gen RAB29; RAB29, member RAS oncogene family; RAB7, member RAS oncogene family-like 1; RAB7L; RAB7L1; Rab-7-like protein 1; Ras-related GTP-binding protein Rab29; ras-related protein Rab-29; Ras-related protein Rab-7L1
Símbolos de los genes RAB29
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human RAB29(Accession O14966), corresponding to amino acid residues N114-E164.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171122, 226422, 8934
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.