Learn More
RAB27A Mouse anti-Human, Clone: 1C4B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RAB27A |
|---|---|
| Clon | 1C4B8 |
| Concentración | 0.41 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16817595
|
Proteintech
66058-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16807595
|
Proteintech
66058-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. The protein is membrane-bound and may be involved in protein transport and small GTPase mediated signal transduction. Mutations in this gene are associated with Griscelli syndrome type 2. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified.Plays a role in cytotoxic granule exocytosis in lymphocytes. Required for both granule maturation and granule docking and priming at the immunologic synapse.Especificaciones
| RAB27A | |
| 0.41 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| GS2, GTP binding protein Ram, HsT18676, Rab 27, RAB27, RAB27A, RAM, Ras related protein Rab 27A | |
| RAB27A | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1C4B8 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P51159 | |
| 5873 | |
| RAB27A Fusion Protein Ag12382 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RAB27A |