missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB18 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™

Código de producto. 17481883 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17481883 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17481883

Marca: Thermo Scientific PA5118227

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAB18 Polyclonal antibody specifically detects RAB18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAB18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.03% Proclin 300; pH 7
génica Rab18
N.º de referencia del gen Q9NP72
Alias de gen AA959686; GTP-binding protein Rab18; RAB18; RAB18 small GTPase; RAB18, member RAS oncogene family; RAB18LI1; Ras-related protein Rab-18; ras-related protein rab-18-like protein; WARBM3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human RAB18 fragment
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22931
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.