Descripción
The RAB11B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB11B. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB11B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RAB11B |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1G7D6 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | H-YPT3; MGC133246 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |