Learn More
Gradilla vertical para portaobjetos RA Lamb, con capacidad para 60 portaobjetos
Código de producto. 12668576 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12668576
Marca: Epredia E89
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene y proteja hasta 60 portaobjetos de microscopio con esta gradilla de portaobjetos vertical de alta calidad.
Almacene y proteja hasta 60 portaobjetos de microscopio con la gradilla de portaobjetos vertical de alta calidad Thermo Scientific™ RA Lamb.
  • La estructura de acero inoxidable resistente protege los portaobjetos de los daños
  • Las ranuras permiten almacenar portaobjetos de microscopio de 76 x 26 mm verticalmente para facilitar y agilizar la selección
Nota: La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 60
El dispositivo tiene Slides
Altura (imperial) 1.77 in.
Altura (métrico) 45 mm
Longitud (imperial) 7.51 in.
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 191 mm
Longitud (métrico) del portaobjetos 76 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 1.37 in.
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 35 mm
Anchura (métrico) del portaobjetos 26 mm