Learn More
Epredia™ Tarro Coplin de vidrio RA Lamb, con capacidad para 5 portaobjetos (10 apoyados entre sí)
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Número de portaobjetos:
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Almacene hasta 10 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior con los tarros Coplin de vidrio moldeado Thermo Scientific™ RA Lamb. Los tarros tienen una tapa suelta y una base integrada de gran diámetro.
Características
- Fabricado con vidrio transparente y resistente con ranuras internas.
- Parte superior cónica de 40 mm (1,6 pulg) de diámetro.
Incluye
- Tapón de rosca de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Tipo de tapón | Drop-on lid |
| Forma del fondo | Round |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Tarro de tinción Coplin |
| Número de portaobjetos | 10 |
| Diámetro (imperial) | 1,6 in |