Learn More
Epredia™ Opciones de almacenamiento RA Lamb BlockStore para el sistema de almacenamiento LabStack
Código de producto. p-4520721 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Archivador de 8 cajones BlockStore
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12181830
Marca: Epredia™ E43/22GREY
Almacene aquellos suministros de laboratorio que no caben habitualmente en compartimentos de tamaño estándar con este sistema versátil y ampliable.
Almacene aquellos suministros de laboratorio que no caben habitualmente en compartimentos de tamaño estándar gracias a las opciones de almacenamiento Thermo Scientific™ Ray A Lamb BlockStore. Este versátil sistema alberga fácilmente anillos de inclusión, casetes de procesamiento y bloques de parafina sin montar. Los divisores incluidos dentro de cada cajón mejoran la organización y la accesibilidad de los suministros de laboratorio difíciles de almacenar, lo que crea un entorno eficaz donde se pueden almacenar tejidos procesados de una forma segura.
  • Compatibles con todas las cabinas LabStack estándar y todas sus opciones.
  • El archivador de 8 cajones se suministra con dos filas de cuatro cajones.
  • Cada cajón tiene suficientes divisores para proporcionar siete filas de 30 mm de ancho.
  • Permiten almacenar anillos de inclusión, casetes de procesamiento y bloques de parafina sin montar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Archivador de 8 cajones BlockStore
Color Gris