Learn More
Brady™ Serie M710 R6900 Cinta para las impresoras M710 y BMP71
Descripción
- Cinta monocolor para imprimir en un único color en una etiqueta
- Recomendada para su uso con materiales de etiquetas y señales de acabado brillante o liso
- Presenta una excelente resistencia a los disolventes, los arañazos y la decoloración cuando se imprime en el material de etiquetado adecuado
- Los cartuchos de cinta autocontenidos de la serie M710 se insertan directamente en la impresora con facilidad
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Brady M710 Printer, BMP71 Label Printer |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 150 ft. |
| Anchura (imperial) | 2.13 in. |
| Anchura (métrico) | 5 cm |
| Altura (imperial) | 13.59 in. |
| Dimensiones (L x An) | 150 ft. x 2 in. |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Mostrar más |