Learn More
Brady™ Cintas de impresora TLS 2200™ y TLS-PC Link™ serie R4410
Descripción
- El tamaño de la cinta es de 50,80 mm x 22,4 m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | TLS 2200 Portable Thermal Transfer Printer, Brady TLS-PC Link Thermal Labeling System |
| Longitud (imperial) | 75 pies |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 22,90 m |
| Anchura (métrico) | 50,80 mm |
| Descripción | Serie de la cinta: R4410 |
| Formato | Cartucho |
| Cantidad | 1 unidad |