missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R406 free base, MedChemExpress

Código de producto. 16455296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455296 100 mg 100 miligramos
16494398 10 mg 10 miligramos
16490717 50 mg 50 miligramos
16407127 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455296

Marca: Medchem Express HY11108

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress R406 free base is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor for ATP binding with a Ki of 30 nM, potently inhibits Syk kinase activity in vitro with an IC50 of 41 nM, measured at an ATP concentration corresponding to its Km value. R406 free base reduces immune complex-mediated inflammation. R406 free base also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).

R406 free base is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor for ATP binding with a Ki of 30 nM, potently inhibits Syk kinase activity in vitro with an IC50 of 41 nM, measured at an ATP concentration corresponding to its Km value. R406 free base reduces immune complex-mediated inflammation. R406 free base also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material R406 free base
CAS 841290-80-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23FN6O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 10 mg/mL (21.26 mM)
SMILES COC1=CC(NC2=NC(NC3=NC(N4)=C(C=C3)OC(C)(C)C4=O)=C(C=N2)F)=CC(OC)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 470.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.45
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.