missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R3HCC1L Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA539194
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
| R3HCC1L | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| R3HCC1L | |
| GIDRP86, GIDRP88, PSORT, growth inhibition and differentiation related protein 86, growth inhibition and differentiation-related protein 88, putative mitochondrial space protein 32.1, Q4KMY3 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 27291, 52013 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q7Z5L2, Q8BJM3 | |
| R3HCC1L | |
| A synthetic peptide derived from the internal region of human GIDRP88 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Non-human Primate | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido