Learn More
Saint-Gobain Tubos de vacío R3603
Descripción
Transparente para permitir la visualización de posibles reservas de aceite de bomba que podrían causarle daños. Las paredes extrapesadas soportarán el vacío completo de 759 mm Hg a 23 °C y 686 mm Hg a 60 °C. No se cerrarán si el aceite de la bomba de vacío retrocede. El vapor a baja presión los hace adecuados para aplicaciones de vacío de 10 mmHg a 17 mmHg a 21 °C. Ideales para pruebas analíticas de gases y vapores y para usar en la fabricación de manómetros.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Nivel de vacío | 759 mm Hg a 80 °C |